Vai a
BR782816
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PET membrane, pore size 0.4 μm
Sinonimo/i:
0.4 µm cell culture inserts, 6-well plate cell inserts, Cell culture inserts, PET membrane insert
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
48 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
332,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
eCl@ss:
32039090
Material:
PET membrane
Pore size:
0.4 μm
Sterility:
sterile
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
PET membrane
description
cellGrade(TM) plus
sterility
sterile
packaging
pack of 48 ea
manufacturer/tradename
BRAND 782816
size
6 well
pore size
0.4 μm
General description
Innovative cell culture plates and inserts for manual and automatic cell and tissue culture. The BRANDplates® Insert System, developed in conjunction with the Fraunhofer company, offers an innovative expansion to BRAND′s existing cell culture product range. It consists of two different cell culture plates and two designs of cell culture inserts that can be combined in different configurations.PS cellGrade™ plus surface, sterile, strip of 4 inserts (divisible).BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
Legal Information
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BR782826BR782866BR782876
description
smooth-walled, PET membrane, pore size 0.4 μm
description
smooth-walled, PC membrane, pore size 1 μm
description
smooth-walled, PC membrane, pore size 8 μm
description
smooth-walled, PET membrane, pore size 8 μm
pore size
0.4 μm
pore size
1 μm
pore size
8 μm
pore size
8 μm
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
BRAND 782816
manufacturer/tradename
BRAND 782826
manufacturer/tradename
BRAND 782866
manufacturer/tradename
BRAND 782876
material
PET membrane
material
PC membrane
material
PC membrane
material
PET membrane
size
6 well
size
6 well
size
6 well
size
6 well
packaging
pack of 48 ea
packaging
pack of 48 ea
packaging
pack of 48 ea
packaging
pack of 48 ea (induvidullay packed)
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)