Merck
CLSETAR01
Corning® Gosselin™ L Shaped Spreader
Curved End, White PS, sterile
Sinonimo/i:
Cell SpreaderL-Type, L Rod Spreader, Plate Spreader
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122100
eCl@ss:
32040503
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 5000
manufacturer/tradename
Corning ETAR-01
General description
Disposable pipettes designed for accurate liquid transfer in laboratory applications, offering reliable performance for sampling, dosing, and general lab use.
Application
Microbiology / Plating
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)