Vai a
D2012
P1,P3-Di(guanosine-5′) triphosphate ammonium salt
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Diguanosine triphosphate, G(5′)P3(5′]G
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27N10O18P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
788.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)n5cnc6C(=O)N=C(N)Nc56)C(O)C3O)c2N1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)