Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 265,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 505,00 € |
Informazioni su questo articolo
265,00 €
Nome del prodotto
(S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.N[C@H](C(O)=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO4.H2O/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4;/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13);1H2/t7-;/m0./s1
InChI key
QZEFIWWBQUKNFA-FJXQXJEOSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911)
Application
- as mGluR1/5 agonist for metabotropic glutamate receptor 1 (mGluR1/5) activation in synaptoneurosomal preparations
- in ACSF for DHPG stimulation
- to inject into basolateral amygdala to study its effect on memory expression
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description 99% (titration) | description ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 99% (titration) | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) |
| form powder | form solid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light, desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color white | color - | color - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?