Vai a
D4645
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
≥98% purity (TLC), powder
Sinonimo/i:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, DCHBS, DHBS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.05
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
259-416-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3640643
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, used for peroxide measurement
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
pH
7 (20 °C, 53 g/L)
mp
>300 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate is used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of uric acid in serum and urine samples.
Application
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of Trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)