Vai a
F0193
Siero fetale bovino
Uruguayan or Brazilian origin, sterile, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FBS, FCS, sieri, siero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Biological source:
bovine fetus
Sterility:
sterile
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
Il prodotto F0193 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
haemoglobin < 30 mg/100mL, <30 mL endotoxin
pH
6-8
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
FBS is used in a broad range of cell culture applications.
Analysis Note
  • Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
  • Endotoxin and hemoglobin tested
  • Tested for the presence of aerobic and anaerobic bacteria, fungi, yeast and Mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 µm membrane under aseptic conditions
Legal Information
PRODUCT AVAILABLE ONLY FOR CHINA
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)