Risparmia il 15% sul prezzo di listino*
Utilizza il codice SAVE15 nel carrello. Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 177,00 € |
2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 279,00 € |
Informazioni su questo articolo
177,00 €
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:16
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Human IgA (α-chain specific)-FITC antibody is specific for α chain of human IgA. Goat Anti-Human IgA is conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate fluorescein conjugate | conjugate fluorescein conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:16 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) indirect immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable | technique(s) indirect immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?