Vai a
GE11-0012-54
Tricorn 10 Coarse Filter Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106500
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Tricorn glass columns may be used with aqueous buffer solutions and detergents at pH conditions between 1 and 14, and with nearly all organic solutions commonly used in chromatography
feature
Kit Contents: 5 x Top filter 5 x Bottom filter 5 x O-ring 7 x 1 mm (EPDM) , Wetted Materials: Ethylene propylene diene (EPDM), Polyethylene (PE)
manufacturer/tradename
Cytiva 11-0012-54
parameter
max. temp. (60 °C), 4 °C min. temp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)