Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiligand
butyl
packaging
pack of 200 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5432-02
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
avg. part. size
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
suitability
suitable for bioprocess medium
General description
Butyl Sepharose High Performance is an aliphatic hydrophobic interaction chromatography (HIC) medium, designed for intermediate and polishing step purification steps when high resolution has priority
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Cytiva 17-5432-02, pack of 200 mL | description Cytiva 17-1082-01, pack of 75 mL | description Cytiva 17-1351-01, pack of 5 × 1 mL | description Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL |
| matrix cross-linked agarose | matrix 6% cross-linked agarose | matrix 6% cross-linked agarose | matrix cross-linked agarose |
| particle size 24-44 μm | particle size 24-44 μm | particle size 24-44 μm | particle size 24-44 μm |
| manufacturer/tradename Cytiva 17-5432-02 | manufacturer/tradename Cytiva 17-1082-01 | manufacturer/tradename Cytiva 17-1351-01 | manufacturer/tradename Cytiva 28-4110-01 |
| packaging pack of 200 mL | packaging pack of 75 mL | packaging pack of 5 × 1 mL | packaging pack of 5 × 1 mL |
| ligand butyl | ligand phenyl | ligand phenyl | ligand butyl |
| cleaning in place 2-14 | cleaning in place - | cleaning in place - | cleaning in place - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?