Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartifeature
wetted part: no
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva NA933-1ML
color
Brown (light)
storage temp.
2-8°C
General description
ECL™ Human IgG, HRP-linked whole Ab (from sheep). The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Features and Benefits
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
ECL is a trademark of Cytiva
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?