Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Size:
96 wells
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polypropylene
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Greiner 780263
availability
available only in China
size
96 wells
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?