Vai a
GN782896
Greiner Sensoplate™
1536 well, HiBase, black, glass base, without lid
Sinonimo/i:
Greiner 782896, culture dish, culture plate, greiner plate, multiwell plate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black
Size:
1536 wells
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
black
packaging
pack of 60 ea
manufacturer/tradename
Greiner 782896
availability
available only in China
size
1536 wells
suitability
suitable for (cell culture)
Legal Information
SensoPlate is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Sensoplate™
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)