Vai a
H2139
1-Hexacosanol
≥97% (capillary GC)
Sinonimo/i:
Ceryl alcohol, Hexacosyl alcohol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)25OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.71
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-044-4
Beilstein/REAXYS Number:
1783162
MDL number:
assay
≥97% (capillary GC)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C26H54O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27/h27H,2-26H2,1H3
InChI key
IRHTZOCLLONTOC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)