Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H21NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCC(C)C(N)C(=O)OC(C)(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?