Merck
M042000
Biotin Phosphoramidite
Sinonimo/i:
Biotin amidite
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H64N5O8PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
878.07
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥96% (31P-NMR)
Storage temp.:
−20°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥96% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O8PS/c1-34(2)51(35(3)4)60(58-27-12-25-47)59-32-31-57-30-29-56-28-26-48-43(52)16-11-10-15-42-44-41(33-61-42)50(45(53)49-44)46(36-13-8-7-9-14-36,37-17-21-39(54-5)22-18-37)38-19-23-40(55-6)24-20-38/h7-9,13-14,17-24,34-35,41-42,44H,10-12,15-16,26-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,60?/m0/s1
InChI key
WSDQYLGSIUJJRU-ZMKGMYJVSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin Phosphoramidite
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)