Vai a
MTCD3390CVS
MTC™ Bio OptiWell Automation Reservoir
polypropylene cover, sterile, case of 200 ea (10 bags of 20ea)
Sinonimo/i:
lid, liquid reservoir lid, MTC Bio D3390-CVS, cover, reservoir cover, reservoir lid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
338,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio D3390-CVS
Material:
clear , polypropylene cover
Sterility:
sterile
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear , polypropylene cover
sterility
sterile
feature
autoclavable
packaging
case of 200 ea (10 bags of 20ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio D3390-CVS
parameter
-80 °C temp. range
H
9.3 mm
General description
OptiWell Reservoirs are compatible with a wide range of automated liquid handling equipment. Offered with 1 to 384 wells, they are useful in multiple applications, including mixing, fraction collection, plate replication, compound storage, and scale-up / scale-down methods. OptiWell Reservoirs conform with SLAS standard dimensions. They are made of chemically inert, low binding polypropylene to minimize excess residue/waste.
Features and Benefits
  • ANSI / SLAS 1-2004 Compliant
  • Certified RNase, DNase and pyrogen free
  • Robot friendly / standard dimensions
  • Autoclavable and freezable to -80°C
  • SLAS standard footprint
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MTCD3390CVMTCD33904SMTCD339012
description
polypropylene cover, sterile, case of 200 ea (10 bags of 20ea)
description
polypropylene cover, non-sterile, case of 200 ea (10 bags of 20ea)
description
capacity 195 mL, 4 channel, polypropylene, sterile, case of 50 ea (10 bags of 5ea)
description
capacity 180 mL, 12 channel, polypropylene, non-sterile, case of 50 ea (10 bags of 5ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio D3390-CVS
manufacturer/tradename
MTC™ Bio D3390-CV
manufacturer/tradename
MTC™ Bio D3390-4S
manufacturer/tradename
MTC™ Bio D3390-12
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
material
polypropylene cover, clear
material
clear , polypropylene cover
material
polypropylene , clear
material
polypropylene , clear
packaging
case of 200 ea (10 bags of 20ea)
packaging
case of 200 ea (10 bags of 20ea)
packaging
case of 50 ea (10 bags of 5ea)
packaging
case of 50 ea (10 bags of 5ea)
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable, 4 channel
feature
12 channel, autoclavable
parameter
-80 °C temp. range
parameter
-80 °C temp. range
parameter
-80 °C temp. range
parameter
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)