Vai a
MTCR2700A
MTC™ Bio FlipTop™ Freezer Box With Hinged Lid
cardboard, assorted colors, to hold, 100 x cryovials, pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
MTC Bio T2700A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
23,50 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.84
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R2700-A
Feature:
to hold 100 x cryovials
Material:
assorted colors , cardboard
Packaging:
pkg of 5 ea
23,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
assorted colors , cardboard
feature
to hold 100 x cryovials
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R2700-A
L × W × H
133 mm × 133 mm × 51 mm
General description
Recyclable cardboard, with a liquid resistant outer coating. The 81-place, 3 inch FlipTop™ box is suitable for tubes up to 13mm in diameter. The 100-place, 3 inch FlipTop™ box is suitable for tubes up to 12mm in diameter (accepts cryovials up to 4mL). Boxes are assembled complete with dividers. Each box has drain slots on the bottom and numbered grid markings in almost every conceivable location (top, bottom, sides).
Features and Benefits
  • Attached Hinged Lids
  • Foolproof identification
  • 5 1/4 x 5 1/4 x 2 inches
  • Standard size, for existing racks
  • Available in 6 colors
  • Individual or rainbow packs
  • For 81 or 100 tubes
  • 9×9 or 10×10 format
  • Alpha-numeric coding
  • Top, sides, and bottom
Legal Information
FlipTop is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)