Vai a
O2011
Orcokinin
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Asn-Phe-Asp-Glu-Ile-Asp-Arg-Ser-Gly-Phe-Gly-Phe-Asn
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (HPLC)
Storage temp.:
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A potent stimulator of hindgut contractions
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)