Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 59,30 € |
125 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 168,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solution
59,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
PEXBUFF transfection enhancer increases the efficiency of CRISPR based RNP gene editing experiments. When added during RNP preparation workflow, PEXBUF increases editing.
Features and Benefits
- GRAS: generally regarded as safe
- Increases gene editing rates
- Easy workflow addition
- Works with various CAS9-based editors
Disclaimer
This product is covered by PCT/US2022/079037 and sold for research use only. Commercial use will require a license from Sigma-Aldrich. For licensing questions, please contact geneeditingip@milliporesigma.com.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for use in Gene Editing transfection experiments | description Western Blotting, immunodetection | description - | description - |
| form solution | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?