Vai a
RABSTOP1
Stop Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
14 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
23,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
23,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RABSTOP3A5852
description
-
description
-
description
for ELISA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Solution
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)