Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 424,00 € |
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 724,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C194H304N58O59S4
Peso molecolare:
4521.10
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Adrenomedullin 11-50 rat is a peptide fragment of adrenomedullin that possesses systemic vasodilator activity at the level of calcitonin gene-related peptide-1 (CGRP1) receptor activation. Adrenomedullin and its peptide may be used in bone growth studies.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description ≥90% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| composition Peptide Content, ≥70% | composition - | composition - | composition - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?