Vai a
SML2291
S119-8
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(tert-butyl)-N-(4-(phenylamino)phenyl)benzamide, Benzamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(phenylamino)phenyl]
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
260,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2
InChI key
NEPKMQDGCTXOPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B
S119-8 is an inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B. It showed synergistic effects with oseltamivir.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1271SML1606MAB8259
S119-8 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2291
S119-8
TWS119 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1271
TWS119
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
clone B2, Chemicon®, from mouse
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)