Vai a
SML2299
Photoregulin3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(3,6-Dihydro-4-phenyl-1(2H)-pyridinyl)methyl]-6,7-dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, PR3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=C2)=NC(CN3CCC(C4=CC=CC=C4)=CC3)=NC1=CC(OC)=C2OC
InChI
1S/C22H23N3O3/c1-27-19-12-17-18(13-20(19)28-2)23-21(24-22(17)26)14-25-10-8-16(9-11-25)15-6-4-3-5-7-15/h3-8,12-13H,9-11,14H2,1-2H3,(H,23,24,26)
InChI key
CKCSOMMBIPJYSG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nr2e3 modulator
Photoregulin3 is a modulator of the rod transcription factor Nr2e3 that inhibits rod photoreceptor gene expression. Photoregulin3 significantly rescues photoreceptor in RhoP23H mice.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)