Vai a
SML3003
AS3334034
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
7-Methoxy-6-(2-methylpropane-2-sulfonyl)-N-(4-methyl-1H-pyrazol-3-yl)quinolin-4-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
106,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
426,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
106,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CNN=C1NC2=CC=NC3=CC(OC)=C(S(=O)(C(C)(C)C)=O)C=C32
InChI
1S/C18H22N4O3S/c1-11-10-20-22-17(11)21-13-6-7-19-14-9-15(25-5)16(8-12(13)14)26(23,24)18(2,3)4/h6-10H,1-5H3,(H2,19,20,21,22)
InChI key
WCPMUQAUSFXFJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AS3334034 is an orally available, potent and selective RIP2 (Receptor-interacting protein kinase 2) inhibitor that exhibits renoprotective effects in uninephrectomized adriamycin-induced CKD (chronic kidney disease) rats. It appears that AS3334034 suppresses the progression of chronic renal failure via an anti-inflammatory effect.
Orally available, potent and selective RIP2 inhibitor that exhibits renoprotective effects
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3560SML1037SML3282
AS3334034 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3003
AS3334034
MU380 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3560
MU380
UNC0642 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1037
UNC0642
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, White to very dark gray
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)