Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 86,80 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 280,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H36F6N6O4·C4H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
872.81
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Lasmiditan (COL-144 and LY573144) is an orally active, potent and selective high-affinity serotonin receptor 5-HT1F agonist (5-HT1F/1E Ki = 2.21/594 nM; 5-HT1A/B/C Ki >1 μM; 5-HT2A/B/C Ki >2 μM; 5-HT6/7 Ki >3 μM). Lasmiditan induces mitochondrial biogenesis (MB) in human glomerular endothelial cells and mouse glomerular endothelial cells (100 nM for 72h). Unlike the triptans, Lasmiditan is void of vasoconstrictor activity toward isolated human coronary arteries (up to 100 μM) or in anaesthetized female beagle dogs in vivo (4.13-11.13 mg/kg i.v.)
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?