Vai a
SYNP192002
Synthware™ class A graduated pipet
bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Synthware P192002, Pasteur pipette
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
18,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Material:
borosilicate glass 3.3
Packaging:
pack of 1 ea
18,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P192002
bottle capacity
2 mL
General description
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 2mL
Application
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNP192010SYNP191025SYNP191001
description
bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3
description
bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3
description
bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3
description
bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3
manufacturer/tradename
Kemtech P192002
manufacturer/tradename
Kemtech P192010
manufacturer/tradename
Kemtech P191025
manufacturer/tradename
Kemtech P191001
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
bottle capacity
2 mL
bottle capacity
10 mL
bottle capacity
25 mL
bottle capacity
1 mL
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)