Vai a
U4635
UNISETTE™ Tissue Processing/Embedding Cassettes
white
Sinonimo/i:
UNISETTE™ Tissue Processing/Embedding Cassettes
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 case
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
234,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
color
white
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Application
Compatible with Leica and Sakura printers.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Unisette is a trademark of Simport
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. what size are these cassettes?
    1 risposta
    1. The dimensions of this product are as follows:
      Closed cassette 28.5 ±0.3 mm x 40.72 ±0.25 mm
      Open cassette 28.5 ±0.3 mm x 82 ±0.3