Informazioni su questo articolo
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
RT-qPCR: suitable (Isothermal amplification), cDNA synthesis: suitable
impurities
(DNase free, RNasefree, DNA free, NICKase free)
color
colorless
suitability
suitable for PCR (Isothermal amplification)
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
Application
Features and Benefits
- Compatible with samples containing either DNA orRNA
- Ability to perform RT-LAMP without additional RTenzymes
- Lacks 5′ to 3′ exonuclease domain
- DNase free, RNase free, DNA free, and Nickase free
- Active from 25-65 °C (optimal at 65 °C)
- Unit Definition: One unit is the amount of enzyme required to incorporate 10 nmol of dNTP onto ssDNA template for 30minutes at 65°C
- Also available in stand-alone, high concentrations and glycerol-free formulations
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?