Vai a
X3003
Xanthosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
cXMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
641,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mol wt
apparent mol wt 367.2
packaging
vial of 2 mg
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)NC(=O)Nc34
InChI
1S/C10H11N4O8P/c15-5-6-3(1-20-23(18,19)22-6)21-9(5)14-2-11-4-7(14)12-10(17)13-8(4)16/h2-3,5-6,9,15H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,16,17)
InChI key
AAUQFLOPCIXUSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
cXMP is a an analog of cyclic GMP that is used to evaluate phosphodiesterase activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3706561012189B1381
description
≥98% (HPLC), solid
description
Important intracellular second messenger implicated in the action of nitric oxide in many cell types.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
apparent mol wt 367.2
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
packaging
vial of 2 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)