Merck
SY3H94E1CB8C
Synthonix Corporation
4-Methyl-3-pyridylzinc bromide, 0.50 M in THF
Sinonimo/i:
bromo(4-methyl-3-pyridinyl)zinc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.41
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-2-4-7-5-3-6;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
VFVJHMSMHQZBQF-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica