Merck
SY3H9A7BD53D
Synthonix Corporation
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.12
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13ClN2.ClH/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11;/h8H,1-6H2;1H
InChI
DDMSKIKYADWREH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/92709.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/92709.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica