Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 933,00 € |
Informazioni su questo articolo
933,00 €
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| form powder | form - | form powder | form - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule |
| agency USP | agency USP | agency - | agency USP |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?