Vai a
V001098
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
98%
Sinonimo/i:
2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt, 2,6-Dichlorobenzenone-indophenol sodium salt, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate, DCIP, DPIP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H6Cl2NNaO2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.08 (anhydrous basis)
EC Number:
210-640-4
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641229
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
98%
SMILES string
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)\N=C2/C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C2
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XHSOLXWCGCVQHE-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)