Nome del prodotto
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.5%
Numero di prodotto
70710
Marchio del prodotto
sial
Numero CAS
3886-70-2
Peso molecolare
171.24
Test
Specifiche
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Light Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (GC AREA %)≥ 99.5 %
ENANTIOMERIC RATIO≥ 99.5%: 0.5%
SPECIFIC ROTATION (20/D)57 ± 2 Degrees
CONCENTRATIONC=2 IN ETHANOL
REFRACTIVE INDEX N20/D1.623 - 1.625
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD42 MONTHS