Merck
HomeSupportCalcolatrici e appConvertitore di unità di portata
Convertitore di unità di portata
La portata volumetrica di un fluido è definita come il volume di fluido che attraversa una data area della sezione trasversale per unità di tempo. L’area della sezione trasversale è l’area attraverso la quale scorre il fluido. La portata volumetrica viene talvolta misurata in “centimetri cubi standard al minuto” (sccm). Nel caso di un flusso attraverso un tubo, la portata è costante. La formula per calcolare la portata volumetrica è la seguente:
Q=V/t
Q è la portata
V è il volume
t è il tempo
Utilizza il seguente calcolatore per convertire una portata volumetrica nota in varie unità. 
Thousands Separator   