Passa al contenuto
IT
IT
Prodotti
Applicazioni
Servizi
Risorse
Supporto
Chimica analitica
Coltura e analisi cellulare
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti alternativi più ecologici
Microbiologia industriale
Automazione di laboratorio
Articoli da laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAbs
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Depurazione dell'acqua
Chimica analitica
Coltura e analisi cellulare
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Test ambientali e sulla cannabis
Test e produzione di alimenti e bevande
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Test microbiologici
Sviluppo e produzione di mAbs
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie
Depurazione dell'acqua
Produzione a contratto
Test del contratto
Prodotti personalizzati
Soluzioni digitali per le scienze della vita
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Supporto
Documenti
Centro di apprendimento
Nuova
Assistenza clienti
Contatto
Diventare intelligenti nel sito
FAQ
Qualità e normative
Calcolatori e applicazioni
Webinar
Home
Risultati della ricerca
Disorders of purines and pyrimidines
Disorders of purines and pyrimidines
Handbook of Clinical Neurology (2014)