Merck
532916
(S)-(+)-2-アミノ-4-フェニル酪酸エチルエステル 塩酸塩
97%
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
化学式:
C6H5(CH2)2CH(NH2)CO2C2H5 · HCl
CAS番号:
分子量:
243.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
159-163 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI Key
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
532916-5G:
532916-BULK:
532916-1G:
532916-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)