Merck
96185
Z-Gly-OSu
≥95.0%
別名:
Z-グリシンN-スクシンイミジルエステル
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2O6
CAS番号:
分子量:
306.27
Beilstein:
1552957
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
mp
111-115 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CNC(=O)OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H14N2O6/c17-11-6-7-12(18)16(11)22-13(19)8-15-14(20)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,15,20)
InChI Key
WSCWXNZWFZXKEH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96185-BULK:
96185-25G:
96185-VAR:
96185-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)