Merck
AMBH996F2BA0
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-5-3-6-7-1-2-8(6)4-5/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI Key
OLXNUSXUUWAEGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry, 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)