Merck
APO414278590
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
188.59
MDL番号:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-3-4(7(12)11-10)1-2-6(5)9/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
UAXDFZDWRYDZEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Synonym
3-Chloro-4-fluorobenzohydrazide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)