Merck
APOH95DF9A01
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
172.66
MDL番号:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H13ClN2/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11/h8H,1-6H2
InChI Key
YSLFXWOZZNHTEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-chloroethylpiperidine-4-carbonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)