Merck
810354P
Avanti
Sulfo-Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Sulfo-Cyanine 3 free acid, potassium 1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethyl-5-sulfonatoindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium-5-sulfonate
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C30H35KN2O8S2
分子量:
654.84
UNSPSCコード:
12352213
NACRES:
NA.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg 810354P-5MG
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
fluorescent lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc(cc3C2(C)C)S([O-])(=O)=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)O[K]
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lipids Research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810354P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)