Merck
ENA333559470
Enamine
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
243.8
MDL番号:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NS.ClH/c13-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-12;/h3-5,8,12H,1-2,6-7,9,13H2;1H
InChI Key
YORBLLOHGXUBGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)