Merck
ENAH95E73999
Enamine
2,4,5-tribromo-1-(difluoromethyl)-1H-imidazole
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
CAS番号:
分子量:
354.77
MDL番号:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Iupac Name
2,4,5-tribromo-1-(difluoromethyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4HBr3F2N2/c5-1-2(6)11(4(8)9)3(7)10-1/h4H
InChI Key
VXYWJMIHCRGSIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152324
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)