Merck
1.19849
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
E (40 - 63 µm) 500mg 3ml, package of 50 tubes
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
LiChrolut® RP-18 E (40 - 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes, package of 50 tubes
包装
package of 50 tubes
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
保管温度
no temp limit
詳細
50 extraction tubes per package
Lichrolut columns are designed for reliable and rapid solid phase extraction. This is achieved by using strong but reversible interactions between the analyte and the surface of the stationary phase. A variety of surface modifications allow non-polar extractions (Lichrolut RP18 and RP18e), polar extractions (Lichrolut Si and Lichrolut CN), Cation Exchange extraction (Lichrolut SCX), mixed mode extraction (Lichrolut TSC) and non-polar extractions on a polymer phase (Lichrolut EN) which is especially well suited for the extraction of pesticdes and phenols in water or drugs in body fluids.
アナリシスノート
Appearance: conforms
法的情報
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.