Merck
71009-M
CytoBuster Protein Extraction Reagent
Simple extraction of soluble protein from mammalian and insect cells
別名:
Cell Lysis Reagent, Protein Extraction Buffer
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
41106510
NACRES:
NA.77
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
保管温度
10-30°C
詳細
The CytoBuster Protein Extraction Reagent is a proprietary formulation of detergents optimized for efficient extraction of soluble proteins from mammalian and insect cells. The gentle, non-ionic composition of CytoBuster Protein Extraction Reagent enables isolation of functionally active endogenous or expressed proteins without a need for secondary treatment such as sonication or freeze/thaw. CytoBuster Protein Extraction Reagent has been specifically formulated for utilization in Western blotting, immunoprecipitation, and kinase/phosphatase assays. The reagent is compatible with protease inhibitors, kinase inhibitors, and phosphatase inhibitors.
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Toxicity: Standard Handling (A)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
71009-ML:
71009-10ML:
71009-4:
71009-3:
71009-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
関連コンテンツ
細胞溶解およびタンパク質抽出法では、界面活性剤による可溶化から機械的破壊まで、さまざまな技術を概説し、研究ニーズをサポートします。
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.