Merck
8.55129
NovaSyn® TG PAP RESIN
Novabiochem®
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
製品種目
NovaSyn® TG
Novabiochem®
フォーム
beads
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
詳細
NovaSyn TG PAP resin contains an acid cleavable linkage between the polystyrene matrix and the PEG chain. Treatment of peptides prepared on this resin with TFA/thioanisole (95:5) for 12 hours or TMSBr/TFA/thioanisole (1:94:5) for 60 minutes releases a fully deprotected peptide possessing a PEG-chain attached to the C-terminus [1]. Such peptide-PEG conjugates can be used directly as immunogens, without the need for a carrier protein. The peptide-PEG conjugates are also highly soluble and provide an effective solution to insoluble peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] W. Rapp in ′Combinatorial Peptide and Nonpeptide Libraries′, G. Jung (Eds), Vch, 1996, pp. 425.
アナリシスノート
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
法的情報
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1