Merck
AB1504
抗グルタミン酸受容体1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, horse, mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
platypus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA1(2890)
詳細
グルタミン酸受容体(GluR)は、イオンチャネル型と代謝型に分類され、アゴニストの優先度(NMDA、AMPA、カイニン酸)によって亜分類されます。4つのタイプのAMPA選択的GluRサブユニット(GluR1、GluR2、GluR3、GluR4)があります。異なるサブユニットの四量体または五量体の組合せが、AMPA受容体の機能的多様性に寄与しています。一般的に、AMPA受容体はほとんどの興奮性シナプスで速いシナプス電流を媒介し、サブタイプの組成によって特徴づけられるストイキオメトリを有しています。GluR1は、カルシウム流入を調節すると考えられており、学習に関与するシナプス可塑性において極めて重要な機能を担っています。GluR1の還元は、FMR1遺伝子の突然変異によって生じ、脆弱X症候群に関与します。ドーパミン神経細胞におけるGluR1受容体の発現の変化は、乱用薬物に対する感受性と関連付けられています。
実測値:約106 kDa
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
細胞質ドメインのヒトグルタミン酸受容体1に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗グルタミン酸受容体1抗体は、グルタミン酸受容体1の検出において、WB、IH(P)、IPでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:300で使用、ラット脳組織でグルタミン酸受容体1(GluR1)を検出できることが分かっています。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
生物化学的/生理学的作用
この抗体は、細胞質ドメインのグルタミン酸受容体1を認識します。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギモノクローナル血清、150 mM NaCl、0.05% sodium azide、5mg/ml BSA含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
調製ノート
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳ライセート
マウス脳組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:1000で使用、10 µgのマウス脳ライセートでグルタミン酸受容体1(GluR1)を検出できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1504:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Involvement of AMPA receptors in the antidepressant-like effects of lithium in the mouse tail suspension test and forced swim test.
Gould, TD; O'Donnell, KC; Dow, ER; Du, J; Chen, G; Manji, HK
Neuropharmacology null
E Polgár et al.
Neuroscience, 167(4), 1192-1204 (2010-03-23)
Lamina I of the spinal cord contains many projection neurons that express the neurokinin 1 receptor (NK1r). It has been reported that these cells can undergo long-term potentiation (LTP), which may result from insertion of AMPA-type glutamate receptors (AMPArs) containing
SNAP-25 is a target of protein kinase C phosphorylation critical to NMDA receptor trafficking.
Lau, CG; Takayasu, Y; Rodenas-Ruano, A; Paternain, AV; Lerma, J; Bennett, MV; Zukin, RS
The Journal of Neuroscience null
Brain-derived neurotrophic factor activation of CaM-kinase kinase via transient receptor potential canonical channels induces the translation and synaptic incorporation of GluA1-containing calcium-permeable AMPA receptors.
Fortin, DA; Srivastava, T; Dwarakanath, D; Pierre, P; Nygaard, S; Derkach, VA; Soderling, TR
The Journal of Neuroscience null
Synaptic anchorage of AMPA receptors by cadherins through neural plakophilin-related arm protein AMPA receptor-binding protein complexes.
Silverman, JB; Restituito, S; Lu, W; Lee-Edwards, L; Khatri, L; Ziff, EB
The Journal of Neuroscience null
関連コンテンツ
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.