Merck
GK-10X5ML-U
Blood typing Unlabeled Vials Reagent - RHCE (Rh) Specificities
Anti-e from the clone MS-62/MS-69, Human IgM, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-e (clone MS-62/MS-69) Blood Grouping Reagent
ログイン 組織・契約価格を表示する
この商品について
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-62/MS-69, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 × 5 mL
濃度
20-41 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GK-10X10ML-U:
GK-1L-BK:
GK-10ML-SAM:
GK-10X5ML-B:
GK-100X10ML-EUC:
GK-10L-BK:
GK-5ML-SQN:
GK-10ML-GALI:
GK-10X5ML-U:
GK-10ML-SAM-GAL:
GK-5ML-B:
試験成績書(COA)