Merck
GM200/12EP
NovAseptic® GMP 20000ミキシングヘッド、オスベアリング
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
31171500
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
316L stainless steel plate
ceramic bearing (Female Bearing)
パラメーター
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
平均粗さ(RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished)
pH範囲
1-14
詳細
NovAseptic®ミキサーは、プロセスラインを通して混合用の完全な溶液を提供し、製薬およびバイオテクノロジー産業におけるさまざまな混合用途に設計されています。
バー/プレート:ステンレス鋼316L/ EN1.4435メスベアリング:セラミックSic
包装
オスベアリングは密閉された箱に包装されています。
その他情報
ミキシングヘッド/バー/プレート(316 L)メスベアリングUNCDコーティング
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany